Merck
Strona głównaProduktyMikrobiologia przemysłowaTesty do identyfikacji drobnoustrojów i odczynniki biochemiczne
Testy do identyfikacji drobnoustrojów i odczynniki biochemiczne
Biochemiczne, immunologiczne i molekularne testy biologiczne do identyfikacji drobnoustrojów lub rozróżniania grup organizmów są regularnie stosowane w kontroli jakości mikrobiologicznej w zakładach produkcyjnych i w badaniach akademickich. Takie testy identyfikacji drobnoustrojów wykrywają określone białka, pewne aktywności biochemiczne komórek docelowych (na przykład aktywność enzymu) lub sekwencje genów charakterystyczne dla mikroorganizmów. Wiele testów identyfikacji drobnoustrojów dostarcza ważnych wyników w krótkim czasie, są one bardzo ekonomiczne i przyjazne dla użytkownika, a większość z nich nie wymaga specjalnego sprzętu lub oprzyrządowania. Niektóre testy biochemiczne wymagają jedynie naniesienia kropli odczynnika na płytkę agarową lub na płynne podłoże.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Odczynniki biochemiczne do identyfikacji
Odczynniki biochemiczne stanowią podstawę płynnych testów biochemicznych w celu wykrycia, na przykład, aktywności enzymatycznej charakterystycznej dla docelowego mikroorganizmu. Takie testy mogą być często wykonywane bezpośrednio na płytkach agarowych lub pożywkach płynnych.
Odczynniki i zestawy do mikroskopii
Odczynniki i zestawy do barwienia mikroorganizmów służą do ich różnicowania i identyfikacji pod mikroskopem. Dobrze znane testy, takie jak barwienie metodą Grama, pomagają uzyskać dalsze informacje biochemiczne, strukturalne lub morfologiczne.
Zestawy do badań mikrobiologicznych
Zestawy testowe oparte są na różnych metodach, w tym biochemicznych i immunologicznych. Wyniki można ocenić na przykład na podstawie widocznej koagulacji, reakcji barwnej lub zmętnienia.
HybriScan® in situ hybridization
Zaawansowana system identyfikacji drobnoustrojów HybriScan® jest szybkim testem biologii molekularnej do dokładnego wykrywania i identyfikacji mikroorganizmów powodujących psucie się i patogennych w napojach, wodzie i żywności. Opiera się na hybrydyzacji in situ z sondami. Solidny test w formacie płytki mikrotitracyjnej, system identyfikacji drobnoustrojów nie wymaga termocyklera, tak jak test PCR.
Tarcze, paski i membrany identyfikacyjne
Tarcze, paski i membrany identyfikacyjne są jednymi z wielu przyjaznych dla użytkownika formatów testów identyfikacji drobnoustrojów opartych na odczynnikach i reakcjach biochemicznych. Odczynniki są impregnowane na nośniku, na przykład papierze, dzięki czemu są stabilne i łatwe w obsłudze. Dobrze znanym przykładem są paski oksydazowe do sprawdzania aktywności oksydazy cytochromowej.
Powiązane zasoby
Strona 1 z 2
Powiązane seminaria internetowe
Cyfrowa ilustracja otwartego laptopa przedstawiająca uproszczoną postać ludzką w kolorze niebieskim i zielonym obok różowego prostokąta na żółtym tle.
Webinarium: Hybrydyzacja in situ (20 min)
Poznaj zalety, wady i koszty metody HybriScan® w porównaniu z powszechnie stosowanymi metodami.
Powiązane materiały wideo
Wideo: Jak działa technologia hybrydyzacji in situ?
System HybridScan® to technologia hybrydyzacji in situ do badania organizmów powodujących psucie się napojów alkoholowych i bezalkoholowych.