Merck
M1428
Millipore
MIO Medium
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Synonim(y):
Motility Indole Ornithine Medium
About This Item
Kod UNSPSC:
41171606
NACRES:
NA.85
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
linia produktu
BioChemika
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbe id | growth & motility: suitable
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH końcowe
6.5±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
przydatność
Escherichia coli
nonselective and differential for Enterobacter spp.
nonselective and differential for Klebsiella spp.
nonselective and differential for Proteus spp.
nonselective and differential for enterobacteriaceae
Zastosowanie
Used for the identification of enterobacteriaceae on the basis of motility, indole production and ornithine decarboxylase activity.
Komponenty
Ingredients (g/L)
Casein enzymatic hydrolysate, 10.00
Peptic digest of animal tissue, 10.00
Yeast extract, 3.00
L-Ornithine hydrochloride, 5.00
Dextrose, 1.00
Bromocresol purple, 0.02
Agar, 2.00
Uwaga dotycząca przygotowania
Zawiesić 31 g pożywki MIO w 1000 ml wody destylowanej. Zagotować do całkowitego rozpuszczenia pożywki. Odmierzyć 5 ml do każdej probówki. Sterylizować w autoklawie pod ciśnieniem 15 funtów (121°C) przez 15 minut. Schłodzić probówki w pozycji pionowej.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)