Kluczowe dokumenty
14305
Motility Nitrate Medium
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
About This Item
Polecane produkty
agency
according to ISO 7937:2004
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
linia produktu
BioChemika
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 3 g/L
disodium hydrogen phosphate, 2.5 g/L
galactose, 5 g/L
gelatin peptone (pancreatic), 5 g/L
meat extract, 3 g/L
potassium nitrate, 5 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbe id | growth & motility: suitable
pH końcowe
7.4±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
przydatność
nonselective and differential for Clostridium spp.
nonselective and differential for Pseudomonas spp.
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Sol. 3
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Mikrobiologiczna ocena bakterii występujących w przyprawach, będących potencjalnym źródłem patogenów i powodujących psucie się żywności.
Artykuł dotyczący wykrywania, identyfikacji, różnicowania i hodowli gatunków Pseudomonas.