90404
Thioglycolate Broth with Resazurine
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
Fluid Thioglycolate Medium
About This Item
Polecane produkty
agency
according to ISO 7937:2004
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 0.75 g/L
casein enzymic hydrolysate, 15.00 g/L
L-cystine, 0.50 g/L
dextrose, 5.50 g/L
resazurine, 0.001 g/L
sodium chloride, 2.50 g/L
sodium thioglycolate, 0.50 g/L
yeast extract, 5.00 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
pH końcowe
7.1±0.2
Zastosowanie
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
sterility testing
microbiology
przydatność
Micrococcus spp.
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Bacteroides spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Clostridium spp.
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques