1.46220
Thioglycollate Medium
box of 100 tubes, ready-to-use, tube volume 9 mL , filling volume
Synonim(y):
Fluid Thioglycollate Medium, Thioglycollate Broth, FTM
About This Item
Polecane produkty
agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Poziom jakości
opis
For the isolation and cultivation of fastidious anaerobic and aerobic microorganisms
sterylność
sterile; autoclaved
Postać
liquid (ready-to-use)
okres trwałości
6 mo.
Właściwości
closure type screw cap with septum
ready-to-use
opakowanie
box of 100 tubes
single packed of (9 ml in 17 ml tube with red cap)
pojemność probówki
17 mL
9 mL , filling volume
pH
7.1
Zastosowanie
pharmaceutical
sterility testing
kompatybilność
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
nonselective for
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Opcje pożywek do testowania sterylności ułatwiają bezpośrednią inokulację próbek niepodlegających filtracji, w tym pożywki z kazeiną sojową i płynnym tioglikolanem.