70157
Thioglycollate Broth (USP Alternative)
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
Alternative Thioglycollate Medium, Fluid Thioglycollate Medium, NIH Thioglycollate Broth, TG Broth
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
L-cystine, 0.5 g/L
dextrose, 5.5 g/L
pancreatic digest of casein, 15.0 g/L
sodium chloride, 2.5 g/L
sodium thioglycolate, 0.5 g/L
yeast extract, 5.0 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
pH końcowe
7.1±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
food and beverages
sterility testing
microbiology
przydatność
anaerobic bacteria
nonselective for Aspergillus spp.
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Bacteroides spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Clostridium spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
Artykuł dotyczący wykrywania, identyfikacji, różnicowania i hodowli gatunków Pseudomonas.