1.46406
Fluid Thioglycollate Medium
ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling volume
Synonim(y):
Fluid Thioglycollate Medium acc EP+USP, Fluid Thioglycollate Medium, FTM, Thioglycollate Broth
About This Item
Polecane produkty
agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Poziom jakości
sterylność
sterile; autoclaved
Postać
liquid (ready-to-use)
okres trwałości
12 mo.
Właściwości
closure type crimp cap with septum
ready-to-use
opakowanie
bottle of
pkg of (100 ml in 125 ml bottle with red flip cap and septum (10 bottles per box))
pojemność butelki
125 mL
objętość butelki
100 mL , filling volume
pH
7.1
Zastosowanie
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
kompatybilność
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
aerobic bacteria
anaerobic bacteria
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2