STBMCTM12
Clear Fluid Thioglycollate Medium
ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling Volume
Synonim(y):
CTM, Clear FTM, Clear Thioglycollate Broth, Fluid Thioglycollate Medium (Clear), Thioglyc. Med. (FTM) clear, Thioglycollate B. 0.1l clear
About This Item
Polecane produkty
agency
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Poziom jakości
sterylność
sterile; autoclaved
Postać
liquid
okres trwałości
12 mo.
Właściwości
closure type screw cap with septum
ready-to-use
opakowanie
bottle of
pojemność butelki
125 mL
objętość butelki
100 mL , filling Volume
moc wejściowa
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1
Zastosowanie
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
kompatybilność
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
aerobic bacteria
nonselective for
Opis ogólny
Zastosowanie
Bioburden testing
Komponenty
Charakterystyka techniczna
Informacje prawne
polecane
produkt podobny
produkt powiązany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Opcje pożywek do testowania sterylności ułatwiają bezpośrednią inokulację próbek niepodlegających filtracji, w tym pożywki z kazeiną sojową i płynnym tioglikolanem.