STBMTSB12DP
Tryptic Soy Broth Ready-to-use Bottles
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL , filling volume, closure type, green screw cap with septum, double packed of 12 bottles
Synonim(y):
Caso bouillon, Soybean Casein Digest Broth, Soybean casein digest medium, TSB, Trypcase soya broth, Tryptic soy broth, Tryptone soya broth
About This Item
Polecane produkty
agency
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Poziom jakości
opis
Bottle with screw cap and septum, Double packed, For the detection of aerobic bacteria and fungi,
sterylność
sterile; ethylene oxide treated
Formularz
liquid
Właściwości
closure type green screw cap with septum
ready-to-use
opakowanie
double packed of 12 bottles
pojemność butelki
125 mL
bottle filling volume
100 mL , filling volume
moc wejściowa
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.3
Zastosowanie
pharmaceutical
sterility testing
kompatybilność
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-30°C
przydatność
nonselective for
Opis ogólny
Zastosowanie
Bioburden testing
Komponenty
pożywka hodowlana
Informacje prawne
polecane
produkt podobny
produkt powiązany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Opcje pożywek do testowania sterylności ułatwiają bezpośrednią inokulację próbek niepodlegających filtracji, w tym pożywki z kazeiną sojową i płynnym tioglikolanem.