1.08190
Thioglycollate broth
for microbiology
Synonim(y):
thioglycolate medium, thioglycolic medium, TG medium,
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Postać
medium granules (dehydrated (DCM))
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
opakowanie
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
producent / nazwa handlowa
GranuCult®
metody
microbiological culture: suitable
pH
6.9-7.3 (37 °C, 29 g/L in H2O, after autoclaving)
rozpuszczalność
29 g/L
gęstość nasypowa
610 kg/m3
Zastosowanie
microbiology
pharmaceutical
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
anaerobic bacteria
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Safer - Significant reduction of inhalation of toxic and allergenic substances resulting in fewer allergic responses. Less contamination of working tools and environment
- Accurate - No separation of components and no clumping, even under humid or warm conditions, ensure a uniform product with higher performance accuracy
- Fast - Rapid and uniform dissolution in water
- Easier - Easier handling and weighing due to the better flow properties. Media do not stick to the flask or container
- Reliable - Homogenous distribution of ingredients guarantees high reproducibility even if only small amounts of media are used.
Powiązanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3