Kluczowe dokumenty
1.16761
Millipore
Podłoże tioglikolanowe G
for microbiology
About This Item
Kod UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Poziom jakości
Formularz
medium granules (dehydrated (DCM))
producent / nazwa handlowa
GranuCult®
metody
microbiological culture: suitable
pH
6.9-7.3 (25 °C, 29 g/L in H2O, after autoclaving)
rozpuszczalność
29 g/L
Zastosowanie
microbiology
pharmaceutical
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
anaerobic bacteria
Komentarz do analizy
Appearance (clearness): clear
Appearance (colour): yellowish
Colour (Oxidation area): pink to violet
pH-value (25 °C): 6.9 - 7.3
Growth (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)): +
Growth (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): +
Growth (Clostridium sporogenes ATCC 19404 (WDCM 00008)): +
Growth (Clostridium sporogenes ATCC 11437): +
Growth (Bacteroides vulgatus ATCC 8482): +
Growth (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Growth (Kocuria rhizophila ATCC 9341): +
Growth (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)): +
Incubation: up to 3 days; 30 °C to 35 °C; aerobic; Bacteroides up to 5 days.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3