Merck
T2313
Millipore
Tryptose Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Kod UNSPSC:
41171605
NACRES:
NA.74
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
Agar, 15.00 g/L
Dextrose, 1.00 g/L
Sodium chloride, 5.00 g/L
Tryptose, 20.00 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.2±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
clinical testing
food and beverages
veterinary
microbiology
przydatność
Pneumococcus spp.
nonselective for Brucella spp.
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Streptococcus spp.
Zastosowanie
Recommended for the isolation, cultivation and differentiation of Brucella, Streptococci, Pneumococci, and Meningococci.
Uwaga dotycząca przygotowania
Rozpuścić 41 g podłoża Tryptose Agar w 1000 ml wody destylowanej. Podgrzać do wrzenia w celu całkowitego rozpuszczenia pożywki. Sterylizować w autoklawie pod ciśnieniem 15 funtów (121°C) przez 15 minut. W przypadku pożywek z krwią, aseptycznie dodać 5% v/v sterylnej defibrylowanej krwi po schłodzeniu agaru tryptozowego do temperatury 50°C. Dobrze wymieszać i dozować według potrzeb.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)