Key Documents
T4407
Tryptose Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Postać
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.3±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
clinical testing
food and beverages
veterinary
microbiology
przydatność
Pneumococcus spp.
nonselective for Brucella spp.
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Streptococcus spp.
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Komponenty
Tryptose, 20.00
Dextrose, 1.00
Sodium chloride, 5.00
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques