Kluczowe dokumenty
T3938
Millipore
Tryptone Soya Broth without dextrose
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Kod UNSPSC:
41171607
NACRES:
NA.74
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.3±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
clinical testing
food and beverages
microbiology
przydatność
anaerobic bacteria
nonselective for Bacteroides spp.
nonselective for Clostridium spp.
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
Zastosowanie
Recommended for the cultivation of anaerobes from root canals and blood.
Komponenty
Ingredients (g/L)
Casein enzymic hydrolysate, 17.00
Papaic digest of soyabean meal, 3.00
Sodium chloride, 5.00
Dipotassium phosphate, 2.50
Uwaga dotycząca przygotowania
Zawiesić 27,5 g Tryptone Soya Broth bez dekstrozy w 1000 ml wody destylowanej. Podgrzać do wrzenia w celu całkowitego rozpuszczenia pożywki. Dozować według potrzeb i sterylizować w autoklawie pod ciśnieniem 15 funtów (121°C) przez 15 minut.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
An article regarding the Role of Clostridium perfringens and their detection, identification, and differentiation from Sigma-Aldrich.com
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques