Merck
93657
Millipore
Tryptone Medium
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
About This Item
Kod UNSPSC:
41171607
NACRES:
NA.74
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
linia produktu
BioChemika
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
sodium chloride, 8 g/L
tryptone, 10 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Basic
metody
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
przydatność
nonselective for Enterobacter spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Proteus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
nonselective for enterobacteriaceae
Zastosowanie
For the detection of indole production by coliforms
Uwaga dotycząca przygotowania
Rozpuścić 18 g w 1 litrze wody destylowanej i autoklawować w temperaturze 121°C przez 15 minut.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)