55309
Tryptone soya yeast extract broth ISO 11290-2:1998
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Synonim(y):
TSYEB
About This Item
Polecane produkty
agency
according to ISO 11290-2:1998
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
casein enzymic hydrolysate, 17.0 g/L
dextrose, 2.5 g/L
dipotassium hydrogen phosphate, 2.5 g/L
papaic digest of soyabean meal, 3.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
yeast extract, 6.0 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.3±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
environmental
food and beverages
microbiology
przydatność
Listeria spp.
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)