CCW4703
Tryptone Yeast extract Agar Plates
Solid medium used for the enumeration of water microorganisms according to ISO standards, suitable for microbiology
Synonim(y):
TYEA
About This Item
Polecane produkty
agency
ISO 6222
Poziom jakości
sterylność
sterile
Formularz
solid
okres trwałości
6 mo. (Expiry date on the label)
Właściwości
ready-to-use
skład
tryptone, 6.00 g/L
yeast extract, 3.00 g/L
opakowanie
box of 30 plates
warunki przechowywania
(Store dry and tightly closed)
śr. płytki
55 mm
plate filling volume
9 mL
kolor
yellowish
pH
7.2±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
bacteria
Opis ogólny
Zastosowanie
Komponenty
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)