1.46075
HEIMPLATE R2A Agar
EP, JP, pkg of (90 mm settle plate with 30 ml filling volume (20 or 120 plates per box) ), For long incubation (LI), suitable for microbiology
Synonim(y):
Reasoner´s 2A agar
About This Item
Polecane produkty
agency
EP
JP
Poziom jakości
sterylność
sterile
Postać
plate (ready-to-use)
Właściwości
ready-to-use
opakowanie
pkg of (90 mm settle plate with 30 ml filling volume (20 or 120 plates per box) )
metody
microbiological culture: suitable
pH
7.2 ( in H2O)
Zastosowanie
microbiology
pharmaceutical
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
heterotrophic bacteria
Opis ogólny
Zastosowanie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1