1.46685
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Settle Plates
ICR with lockable lid, plate volume × diam. 30 mL × 90 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for air monitoring
Synonim(y):
CASO Agar, Casein Soybean Digest Agar, TSA, Tryptic Soy Agar
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polystyrene plate
Poziom jakości
agency
EP
USP
sterylność
sterile; γ-irradiated
Postać
plate
Właściwości
ready-to-use
opakowanie
pkg of 10 plates Triple packed
box of 120 plates 1466850120
box of 20 plates
warunki przechowywania
protect from light (Tightly closed. Dry)
plate volume × diam.
30 mL × 90 mm
kolor
light yellow
pH
7.3 ( in H2O)
Zastosowanie
air monitoring
pharmaceutical
kompatybilność
for use with MAS-100®
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
bacteria
fungi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Growth Properties of Dehydrated ICR Settle Plates Used in Passive Air Monitoring
Monitorowanie drobnoustrojów; monitorowanie środowiska; tymczasowe przechowywanie; płytki kontaktowe ICR; płytki kontaktowe; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Powiązane treści
Płyty osadcze do izolatorów i krytycznych pomieszczeń czystych