1.46081
Sabouraud Dextrose Agar
Tween®, Lecithin, lid, ICR: non-lockable, plate diam. 90 mm, sterile; irradiated, triple packed of 120 plates, suitable for air monitoring
Synonim(y):
Płyta ICR, SDA, SDA z neutralizatorami
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polystyrene plate
Poziom jakości
agency
EP
USP
sterylność
sterile; irradiated
Formularz
plate (ready-to-use)
Właściwości
lid ICR: non-lockable
ready-to-use
skład
Lecithin
Tween®
opakowanie
triple packed of 120 plates
śr. płytki
90 mm
pH
5.6 ( in H2O)
Zastosowanie
air monitoring
pharmaceutical
kompatybilność
for use with MAS-100®
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
molds
yeasts
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Produkty
Monitorowanie drobnoustrojów; monitorowanie środowiska; tymczasowe przechowywanie; płytki kontaktowe ICR; płytki kontaktowe; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Powiązane treści
Płyty osadcze do izolatorów i krytycznych pomieszczeń czystych