1.46538
Sabouraud Dextrose Agar
Tween®, Histidine, Thiosulfate, Lecithin, lid, ICR Plus Selective: lockable, plate diam. 55 mm, sterile; irradiated, triple packed of 20 and 200 plates
Synonim(y):
SD Agar, SDA, SDA z neutralizatorem, ICRplus Płytka stykowa
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polystyrene plate
Poziom jakości
agency
EP
USP
sterylność
sterile; irradiated
Formularz
plate (ready-to-use)
Właściwości
lid ICR Plus Selective: lockable
ready-to-use
skład
Histidine
Lecithin
Thiosulfate
Tween®
opakowanie
triple packed of 20 and 200 plates
śr. płytki
55 mm
pH
5.6 ( in H2O)
Zastosowanie
pharmaceutical
surface monitoring
kompatybilność
stand alone
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
bacteria
fungi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2