1.46052
Sabouraud Dextrose Agar
Thiosulfate, Lecithin, Tween®, Histidine, plate diam. 90 mm, aseptically filled, Settle Plate for long Incubation, single packed of 20 and 120 plates
Synonim(y):
Płyta rozliczeniowa ICR, SDA, SDA z neutralizatorem, Sabouraud Dextrose Agar z lecytyną, tweenem, histydyną i tiosiarczanem
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polystyrene plate
Poziom jakości
agency
EP
USP
sterylność
aseptically filled
Formularz
plate (ready-to-use)
Właściwości
ready-to-use
Settle Plate for long Incubation
skład
Histidine
Lecithin
Thiosulfate
Tween®
opakowanie
single packed of 20 and 120 plates
śr. płytki
90 mm
kolor
clear yellowish Medium
pH
5.6 ( in H2O)
Zastosowanie
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
kompatybilność
for use with MAS-100®
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
molds
yeasts
Opis ogólny
Sabouraud Dextrose Medium contains digests of animal tissues (peptones), which provide a nutritious source of amino acids and nitrogenous compounds for the growth of fungi and yeasts. Dextrose is added as the energy and carbon source. The low pH favors fungal growth and inhibits contaminating bacteria from samples. Additionally, the medium is supplemented with neutralizers such as lecithin, polysorbate (Tween®) 80, histidine, and Sodium thiosulphate to inactivate disinfectant residues.
Zastosowanie
Inne uwagi
- Produkt może być używany do pobierania próbek do daty ważności, jeśli jest przechowywany w pozycji pionowej, chroniony przed światłem i odpowiednio uszczelniony w temperaturze od +15 °C do +25 °C.
- Kondensacji można zapobiec, unikając szybkich zmian temperatury i naprężeń mechanicznych.
- Procedury testowe opisane w CoA można rozpocząć do daty ważności wydrukowanej na etykiecie.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Powiązane treści
Płyty osadcze do izolatorów i krytycznych pomieszczeń czystych