Kluczowe dokumenty
1.46004
Millipore
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Settle Plates
EP, USP, Settle Plate for long Incubation, aseptically filled, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Synonim(y):
CASO Agar, Casein Soybean Digest Agar, TSA, Płytka osadowa z agarem sojowym tryptycznym
About This Item
Kod UNSPSC:
41106217
NACRES:
NA.74
Materiały
polystyrene plate
Poziom jakości
agency
EP
USP
sterylność
aseptically filled
Formularz
plate (ready-to-use)
Właściwości
ready-to-use
Settle Plate for long Incubation
opakowanie
pack of 120 plates
pack of 20 plates
śr. płytki
90 mm
pH
7.3 ( in H2O)
Zastosowanie
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
kompatybilność
for use with MAS-100®
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
bacteria
fungi
Opis ogólny
Tryptic Soy Agar - in 90 mm settle plates with 30 mL filling volume for long incubation is designed for the detection of the total aerobic microbial count in the air via active or passive air monitoring as well as fingerprints of personnel in controlled environments.
TSA medium is used for the cultivation and isolation of a wide range of bacteria, yeasts, and molds. The formulation contains a combination of casein and soy peptones supplying organic nitrogen, particularly amino acids and longer-chained peptides. Sodium chloride maintains the osmotic equilibrium.
Zastosowanie
Tryptic Soy Agar in 90 mm settle plates is designed for the determination of the total aerobic microbial count in air via active or passive air monitoring as well as fingerprints of personnel in controlled environments.
Informacje prawne
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Culture Media for Compendial Methods
Dowiedz się więcej o naszej ofercie pożywek do badań mikrobiologicznych produktów niesterylnych, w pełni zgodnych z Farmakopeą Zharmonizowaną.
Powiązane treści
Płyty osadcze do izolatorów i krytycznych pomieszczeń czystych