Merck
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Settle Plates IsoBag®, Lecithin, Sodium thiosulfate, Histidine, Tween®, 190 mm alpha-port, ICR plus lockable Plates, sterile; irradiated, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Settle Plates
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Settle Plates IsoBag®, Lecithin, Sodium thiosulfate, Histidine, Tween®, 190 mm alpha-port, ICR plus lockable Plates, sterile; irradiated, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Products
Kategoria produktu
Marka
Kolor
Postać fizyczna
Działanie
Skład chemiczny
Średnica (mm)
Objętość (ml)
Kompatybilność
Poziom jakości
Zastosowanie
Materiał płytki
Odpowiedniość mikroorganizmu
Wielkość opakowania
Sterylność
Metoda sterylizacji
Metoda
Showing 1-20 of 24
Strona 1 z 2
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
Strona 1 z 2