146800
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Settle Plates
Penase, Tween, Thiosulfate, Histidine, Lecithin, ICR plus with lockable lid, plate volume × diam. 30 mL × 90 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for air monitoring
Synonim(y):
CASO Agar, Casein Soybean Digest Agar, TSA, TSA w. Penase LTHThio sedi. ICR+ 30 ml, Tryptic Soy Agar with Lecithin, Tween, Histidin, Thiosulfate and Penicillinase
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polystyrene plate
Poziom jakości
agency
EP
USP
sterylność
sterile; γ-irradiated
Postać
plate
Właściwości
ready-to-use
skład
Histidine
Lecithin
Penase
Thiosulfate
Tween
opakowanie
pkg of 10 plates Triple packed
box of 120 ea 1468000120
box of 20 ea 1468000020
metody
active air sampling: suitable
passive air sampling: suitable
plate volume × diam.
30 mL × 90 mm
kolor
light yellow
zakres pH
7.1-7.5
Zastosowanie
air monitoring
pharmaceutical
kompatybilność
for use with MAS-100®
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
bacteria
fungi
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Produkty
Monitorowanie drobnoustrojów; monitorowanie środowiska; tymczasowe przechowywanie; płytki kontaktowe ICR; płytki kontaktowe; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Powiązane treści
Płyty osadcze do izolatorów i krytycznych pomieszczeń czystych