1.46431
Tryptic Soy Agar
ReadyPlate™, plate diam. 90 mm, according to ISO, FDA-BAM, EP, USP
Synonim(y):
CASO agar, Casein Soybean Digest Agar, TSA, Tryptone Soya Agar
About This Item
Polecane produkty
agency
EP
FDA-BAM
USP
according to ISO
Poziom jakości
Postać
plate
okres trwałości
4 mo.
Właściwości
ready-to-use
opakowanie
pack of 100 plates 1464310100
pack of 20 plates 1464310020
producent / nazwa handlowa
ReadyPlate™
warunki przechowywania
protect from light (Tightly closed. Dry)
śr. płytki
90 mm
kolor
clear light yellow Media
pH
7.3 ( in H2O)
Zastosowanie
cosmetics
environmental
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
nonselective for
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Protokoły
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała w 2017 r. poprawione normy EN ISO 21528-1 i EN ISO 21528-2.