1.46269
Plate Count Agar
Ready-to-use 90mm plates for the enumeration of Total Viable count in water, food and Beverages
Synonim(y):
Tryptone Glucose Yeast Agar, Casein-Peptone Dextrose Yeast Extract Agar, Standard Methods Agar, PCA
Formularz
solid
okres trwałości
4 mo.
Właściwości
ready-to-use
opakowanie
pkg of (90 mm plate (20 plates per pack))
metody
cell counting: suitable (total viable count (TVC))
śr. płytki
90 mm
Zastosowanie
air monitoring
detection
food and beverages
industrial qc
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
aerobic bacteria (total count)
nonselective for
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2