1.46365
Agar do liczenia płytek
Determination of the total viable count of aerobic bacteria from milk, dairy products, water, and other sample materials.
Synonim(y):
Agar drożdżowy z glukozą tryptonową, agar drożdżowy z dekstrozą kazeinowo-peptonową, agar do metod standardowych, PCA
Formularz
(Solid Medium)
Właściwości
ready-to-use
opakowanie
pkg of (200 ml in 250 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
pH
7.0 ( in H2O)
Zastosowanie
food and beverages
industrial qc
microbiology
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
nonselective for
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2