Merck
88588
Millipore
Plate-Count-Agar (Agar 15 g/L)
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
Plate-Count-Agar according to Buchbinder et al., Casein-peptone Dextrose Yeast Agar according to Buchbinder et al., Standard Methods Agar according to Buchbinder et al., Tryptone Glucose Yeast Extract Agar according to Buchbinder et al.
About This Item
Kod UNSPSC:
41171605
NACRES:
NA.85
agency
according to GB 4789.2-2016
according to ISO 17410:2019
according to ISO 4833-1:2013
according to ISO 4833-2:2013
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 15 g/L
casein enzymic hydrolysate, 5 g/L
dextrose, 1 g/L
yeast extract, 2.5 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.0±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
przydatność
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Enterococcus spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Lactococcus spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Zastosowanie
Plate-Count-Agar is recommended for the plate count of microorganisms in food, dairy products, water and waste water. The formulation is compliant and recommended by APHA, FDA, GB and ISO committee.
Uwaga dotycząca przygotowania
Zawiesić 23,5 g w 1 litrze wody destylowanej. Zagotować do całkowitego rozpuszczenia pożywki. Sterylizować w autoklawie w temperaturze 121°C przez 15 minut.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Katarzyna Kaczmarek et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(5) (2019-05-28)
During hyperthermia, magnetite nanoparticles placed in an AC magnetic field become a source of heat. It has been shown that in fluid suspensions, magnetic particles move freely and generate heat easily. However, in tissues of different mechanical properties, nanoparticle movement
Produkty
Mikrobiologiczna ocena bakterii występujących w przyprawach, będących potencjalnym źródłem patogenów i powodujących psucie się żywności.
Tradycyjne metody opierają się na morfologii, metodach barwienia, reakcjach enzymatycznych (metabolizm) i różnych mediach.
Traditional methods are based morphology, staining methods, enzyme reactions (metabolism) and diverse media.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques