1.46700
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Settle Plates
Cephase, Lecithin, Tween®, ICR plus lockable plate, sterile; irradiated, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Synonim(y):
TSA, agar do trawienia kazeiny sojowej
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polystyrene plate
Poziom jakości
agency
EP
USP
sterylność
sterile; irradiated
Formularz
plate (ready-to-use)
Właściwości
ready-to-use
skład
Cephase
Lecithin
Tween®
śr. płytki
90 mm
pH
7.3 ( in H2O)
Zastosowanie
air monitoring
pharmaceutical
kompatybilność
for use with MAS-100®
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
bacteria
fungi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Produkty
Monitorowanie drobnoustrojów; monitorowanie środowiska; tymczasowe przechowywanie; płytki kontaktowe ICR; płytki kontaktowe; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Powiązane treści
Płyty osadcze do izolatorów i krytycznych pomieszczeń czystych