1.46050
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Settle Plates
Tween®, Lecithin, ICR Settle plate, sterile; irradiated, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Synonim(y):
TSA, Soybean Casein Digest Agar
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polystyrene plate
Poziom jakości
agency
EP
USP
sterylność
sterile; irradiated
Formularz
plate (ready-to-use)
Właściwości
ready-to-use
ICR Settle plate
skład
Lecithin
Tween®
opakowanie
pack of 20-120 plates
śr. płytki
90 mm
pH
7.3 ( in H2O)
Zastosowanie
air monitoring
pharmaceutical
kompatybilność
for use with MAS-100®
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
bacteria
fungi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Monitorowanie drobnoustrojów; monitorowanie środowiska; tymczasowe przechowywanie; płytki kontaktowe ICR; płytki kontaktowe; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Powiązane treści
Wykrywaj gazy skażone mikrobiologicznie w kilku prostych i zautomatyzowanych krokach. Próbnik gazów sprężonych MAS-100 Atmos® jest prosty i bezpieczny w użyciu oraz zgodny z 21 CFR część 11.
Płyty osadcze do izolatorów i krytycznych pomieszczeń czystych