1.46016
Sabouraud Dextrose Agar
Tween®, Histidine, Sodium thiosulphate, Lecithin, lid, ICR: non lockable 30 mL, plate diam. 90 mm, sterile; γ-irradiated, triple packed of 20 or 120 plates, suitable for surface monitoring
Synonim(y):
ICR 30 mL plate, SDA, SDA with netralizers
About This Item
Polecane produkty
sterylność
sterile; γ-irradiated
Poziom jakości
Postać
plate (ready-to-use)
Właściwości
lid ICR: non lockable 30 mL
ready-to-use
skład
Histidine
Lecithin
Sodium thiosulphate
Tween®
opakowanie
triple packed of 20 or 120 plates
śr. płytki
90 mm
pH
5.6 ( in H2O)
Zastosowanie
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
kompatybilność
for use with Contact Plate
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
molds
yeasts
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2