1.46785
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Settle Plates
IsoBag®, Tween®, Lecithin, DPTE Beta Bag with 190 mm beta-port, ICR plus lockable plate, sterile; irradiated, plate diam. 90 mm, single packed of, suitable for air monitoring
Synonim(y):
IsoBag® Tryptic Soy Agar Settle Plus, TSA, Soybean Casein Digest Agar, Isolator Settle plate
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polystyrene plate
Poziom jakości
agency
EP
USP
sterylność
sterile; irradiated
Formularz
plate
Właściwości
rapid transfer port
skład
Lecithin
Tween®
producent / nazwa handlowa
IsoBag®
opakowanie
single packed of
śr. płytki
90 mm
Zastosowanie
air monitoring
pharmaceutical
kompatybilność
for use with MAS-100®
przydatność
bacteria
molds
yeasts
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Powiązane treści
Rozwiązania do monitorowania środowiska zapewniają niezawodność pomieszczeń czystych dzięki produktom do monitorowania mikrobiologicznego powietrza, gazów, powierzchni i personelu.