1.46786
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Settle Plates
Sodium thiosulfate, Tween®, Lecithin, Histidine, ICR plate, sterile; irradiated, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Synonim(y):
TSA, Soybean Casein Digest Agar
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polystyrene plate
Poziom jakości
agency
EP
USP
sterylność
sterile; irradiated
Postać
plate (ready-to-use)
Właściwości
ready-to-use
skład
Histidine
Lecithin
Sodium thiosulfate
Tween®
śr. płytki
90 mm
Zastosowanie
air monitoring
pharmaceutical
kompatybilność
for use with MAS-100®
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
bacteria
fungi
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Produkty
Growth Properties of Dehydrated ICR Settle Plates Used in Passive Air Monitoring
Powiązane treści
Rozwiązania do monitorowania środowiska zapewniają niezawodność pomieszczeń czystych dzięki produktom do monitorowania mikrobiologicznego powietrza, gazów, powierzchni i personelu.
Płyty osadcze do izolatorów i krytycznych pomieszczeń czystych