1.46028
Sabouraud Dextrose Agar
Heimplate, EP, JP, USP, Settle plate for long incubation, plate diam. 90 mm, sterile, single packed of 20 or 120 plates, suitable for air monitoring
Synonim(y):
Płyta SDA-Settle, Płyta rozliczeniowa ICR
About This Item
Polecane produkty
agency
EP
JP
USP
Poziom jakości
sterylność
sterile
Formularz
plate (ready-to-use)
Właściwości
ready-to-use
Settle plate for long incubation
producent / nazwa handlowa
Heimplate
opakowanie
single packed of 20 or 120 plates
metody
microbiological culture: suitable
śr. płytki
90 mm
pH
5.6 ( in H2O)
Zastosowanie
air monitoring
microbiology
pharmaceutical
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
molds
yeasts
Opis ogólny
Sabouraud Dextrose Medium contains digests of animal tissues (peptones), which provide a nutritional source of amino acids and nitrogenous compounds for the growth of fungi and yeasts. Dextrose is added as the energy and carbon source. The low pH value of 5.4-5.8 favors fungal growth and inhibits contaminating bacteria from samples.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Culture Media for Compendial Methods
Dowiedz się więcej o naszej ofercie pożywek do badań mikrobiologicznych produktów niesterylnych, w pełni zgodnych z Farmakopeą Zharmonizowaną.