1.46703
Sabouraud Dextrose Agar
Lecithin, Tween®, lid, ICR plus: lockable settle plates, diam. 90 mm, sterile; γ-irradiated, triple packed of 20 and 120 plates, suitable for surface monitoring
Synonim(y):
ICR plus płyta rozliczeniowa, SDA, SDA Settle Plate, SDA z neutralizatorami
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polystyrene plate
Poziom jakości
agency
EP
USP
sterylność
sterile; γ-irradiated
Formularz
plate
Właściwości
lid ICR plus: lockable settle plates
ready-to-use
skład
Lecithin
Tween®
opakowanie
triple packed of 20 and 120 plates
Średnica
90 mm
kolor
clear yellowish Medium
zakres pH
5.4-5.8
Zastosowanie
air monitoring
pharmaceutical
surface monitoring
kompatybilność
for use with MAS-100®
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
molds
yeasts
Opis ogólny
Zastosowanie
Przechowywanie i stabilność
- Produkt może być używany do pobierania próbek do daty ważności, jeśli jest przechowywany w pozycji pionowej, chroniony przed światłem i odpowiednio uszczelniony w temperaturze od +15 °C do +25 °C.
- Kondensacji można zapobiec, unikając szybkich zmian temperatury i naprężeń mechanicznych.
- Procedury testowe opisane w CoA można rozpocząć do daty ważności wydrukowanej na etykiecie.
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Powiązane treści
Płyty osadcze do izolatorów i krytycznych pomieszczeń czystych