Kluczowe dokumenty
1.03873
Millipore
Sabouraud Dextrose Agar
GranuCult® prime, with 2% Dextrose, according to ISO, granular, pkg of 500 g
Synonim(y):
Agar Sabourauda z 2% glukozą, SAB, SDA
About This Item
Kod UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
agency
according to ISO
Poziom jakości
Formularz
granular
skład
with 2% Dextrose
opakowanie
pkg of 500 g
producent / nazwa handlowa
GranuCult® prime
warunki przechowywania
(Tightly closed. Dry)
metody
microbiological culture: suitable
kolor
beige Dehydrated medium
clear to slightly opaque yellowish to brown Prepared medium
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical
przydatność
nonselective for molds
nonselective for yeasts
Opis ogólny
Sabouraud Dextrose Agar zawiera peptony dostarczające azotu, witamin i aminokwasów. Stosunkowo wysokie stężenie glukozy (dekstrozy), oprócz niskiego pH, sprzyja wzrostowi i tworzeniu się zarodników (Conidia i Sporangia) oraz pigmentów drożdży i pleśni. Niskie pH dodatkowo hamuje wzrost bakterii. Agar jest środkiem zestalającym.
Zastosowanie
Sabouraud Dextrose Agar nadaje się do hodowli drożdży i pleśni z różnych materiałów oraz do stosowania jako podłoże referencyjne podczas testowania wydajności pożywek hodowlanych.
Cechy i korzyści
  • Bezpieczny i zrównoważony dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
  • Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
  • Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach.
  • Wysoka powtarzalność między partiami
  • Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
  • Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymagania regulacyjne
  • Technologia granulacji umożliwiająca dodawanie wielu suplementów bez konieczności dodawania ich oddzielnie
Przechowywanie i stabilność
  • Przechowywać w temperaturze od +15 °C do +25 °C, w suchym i szczelnie zamkniętym miejscu.
  • Nie używać zbrylonego lub odbarwionego podłoża.
  • Chronić przed promieniowaniem UV (w tym światłem słonecznym).
  • Wyłącznie do użytkuin vitro.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3