Kluczowe dokumenty
1.00918
Millipore
Sabouraud Dextrose Agar
GranuCult® plus, with Dextrose 4 %, Chloramphenicol, EP, USP, JP, granular, pkg of 500 g
Synonim(y):
SDA, Sabouraud Agar, Sabouraud Agar z chloramfenikolem
About This Item
Kod UNSPSC:
41106231
NACRES:
NA.74
agency
EP
JP
USP
Poziom jakości
Formularz
granular
skład
Chloramphenicol
with Dextrose, 4%
opakowanie
pkg of 500 g
producent / nazwa handlowa
GranuCult® plus
metody
microbiological culture: suitable
kolor
beige Dehydrated medium
clear yellowish to brownish Prepared medium
pH
5.6±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
nonselective for molds
nonselective for yeasts
Opis ogólny
Sabouraud Agar with Chloramphenicol to bogate w składniki odżywcze złożone podłoże zaprojektowane w celu promowania wzrostu drożdży i pleśni. Jest on często stosowany z antybiotykami do izolacji patogennych grzybów z próbek zawierających dużą liczbę innych grzybów lub bakterii. Agar Sabouraud zawiera strawione tkanki zwierzęce (peptony), które stanowią pożywne źródło aminokwasów i związków azotowych dla wzrostu grzybów i drożdży.
Wysokie stężenie dekstrozy w połączeniu z niskim pH sprzyja wzrostowi, tworzeniu zarodników (Conidia i Sporangia), a także tworzeniu pigmentów drożdży i pleśni. Z drugiej strony, wzrost bakterii jest hamowany.
Niskie pH sprzyja wzrostowi grzybów. Pożywkę uzupełnia się chloramfenikolem, aby zapobiec wzrostowi bakterii towarzyszących obecnych w badanej próbce.
Zastosowanie
Sabouraud Agar z chloramfenikolem służy do hodowli drożdży i pleśni z próbek testowych. Sprzyja również tworzeniu się zarodników (konidiów i sporangiów) oraz pigmentów drożdży i pleśni. Pożywka ta jest odpowiednia do badania mikrobiologicznego produktów niesterylnych.
Przechowywanie i stabilność
  • Produkt może być używany do pobierania próbek do daty ważności, jeśli jest przechowywany w pozycji pionowej, chroniony przed światłem i prawidłowo zamknięty w temperaturze od +15 °C do +25 °C.
  • Po pierwszym otwarciu butelki zawartość może być używana do daty ważności, jeśli jest przechowywana w suchym miejscu i szczelnie zamknięta w temperaturze od +15 °C do +25 °C.
  • Przygotowane płytki można przechowywać w szczelnie zamkniętych plastikowych woreczkach lub torebkach przez okres do 2 tygodni w temperaturze 2-8 °C i chronić przed światłem.
Inne uwagi
Przed użyciem na płytkach nie powinna być widoczna wilgoć. Jeśli wilgoć jest obecna, płytki należy suszyć przez minimalny czas wymagany do usunięcia widocznej wilgoci.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3