Kluczowe dokumenty
1.08339
Millipore
Sabouraud Dextrose broth
GranuCult® prime, Dextrose 2 %, according to EP, USP, JP, granular, for yeasts, for molds, pkg of 500 g
Synonim(y):
Bulion dekstrozowy Sabourauda, SDB
About This Item
Kod UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
agency
JP
USP
according to EP
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Formularz
granular
skład
Dextrose, 2%
opakowanie
pkg of 500 g
producent / nazwa handlowa
GranuCult® prime
warunki przechowywania
dry media (Keep tightly closed)
metody
microbiological culture: suitable
kolor
light yellow
pH
5.5-5.7 (22 °C, 30 g/L in H2O, after autoclaving)
rozpuszczalność
30 g/L
gęstość nasypowa
640 kg/m3
Zastosowanie
clinical
microbiology
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
molds
yeasts
Opis ogólny
GranuCult® prime SABOURAUD-2% bulion dekstrozowy (zgodnie z harm. EP/USP/JP) jest stosowany do hodowli i izolacji drożdży i pleśni, a także do testu nieobecności Candida albicans. Wysokie stężenie dekstrozy, oprócz niskiego pH, sprzyja wzrostowi, tworzeniu się zarodników (Conidia i Sporangia) oraz tworzeniu się pigmentów drożdży i pleśni. Hamuje również wzrost bakterii.
Zastosowanie
GranuCult® prime SABOURAUD-2% bulion dekstrozowy jest odpowiedni do hodowli dermatofitów, drożdży i pleśni. Może być również stosowany do testowania sterylności i określania aktywności grzybostatycznej produktów farmaceutycznych i kosmetycznych.
Cechy i korzyści
  • GranuCult® oferuje najwyższej jakości granulowane pożywki hodowlane
  • Bezpieczny i zrównoważony dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
  • Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
  • Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach
  • Wysoka powtarzalność między partiami
  • Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
  • Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymogi regulacyjne
  • Technologia granulacji pozwala na dodanie wielu suplementów, bez konieczności dodawania ich oddzielnie
Komentarz do analizy
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): żółtawo-brązowy
Wartość pH (25 °C): 5,4 - 5,8
Typowy skład (g/litr): Pepton z mięsa 5,0; Pepton z kazeiny 5,0; D(+)Glukoza 20,0.
Wzrost (Trichophyton mentagrophytes ATCC 18748): od dobrego do bardzo dobrego
Wzrost (Trichophyton rubrum ATCC 28188): od dobrego do dobrego
Wzrost (Microsporum gallinae ATCC 12108): od dobrego do dobrego
Wzrost (Trichophyton ajelloi ATCC 28454): od dobrego do dobrego
Wzrost (Aspergillus brasiliensis (dawniej A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Penicillium commune ATCC 10428): dobry do bardzo dobrego
Inkubacja: 7 dni; 28°C
Test promocji wzrostu zgodnie ze zharmonizowaną metodą EP, USP i JP.
Inokulum na podłożu referencyjnym (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): ≤ 100
Wzrost (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): od dobrego do bardzo dobrego
Inkubacja: do 3 dni; 30-35°C
Powyższe informacje są aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez powiadomienia (z wyjątkiem klientów posiadających umowę o kontroli zmian z naszą firmą). Informacje/format mogą zostać zmienione w dowolnym czasie i w dowolny sposób, jeśli wymagają tego wewnętrzne sprawy firmy lub standardowe przepisy.
Inne uwagi
  • Wygląd bulionu jest przejrzysty i żółtawo-brązowy.
  • Wartość pH w temperaturze 25 °C mieści się w zakresie 5,4-5,8.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
W zależności od potrzeb oferujemy dwa rodzaje pożywek: najwyższej jakości granulowane pożywki GranuCult® oraz ekonomiczne pożywki w proszku®. Oznaczenia basic, plus lub prime są dodawane w celu wskazania poziomu kontroli jakości, od podstawowej kontroli jakości do standardowej QC plus do prime dla pełnej zgodności z przepisami.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Różne rodzaje podłoży hodowlanych, które są wykorzystywane do hodowli mikroorganizmów w laboratorium w celu kontroli jakości, są klasyfikowane według kilku kryteriów, takich jak konsystencja, skład lub selektywność.
Culture Media for Compendial Methods
Dowiedz się więcej o naszej ofercie pożywek do badań mikrobiologicznych produktów niesterylnych, w pełni zgodnych z Farmakopeą Zharmonizowaną.