1.46392
Sabouraud Dextrose Agar
bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 400 mL, closure type, screw cap with septum, single packed of 6 bottles
Synonim(y):
SDA ready-to-use bottle, SDA, Sabouraud Dextrose Agar
About This Item
Polecane produkty
agency
EP 2.6.1
JP 4.05
USP 62
Poziom jakości
opis
For determination of the total count of yeasts and molds. Suitable for sterility testing
sterylność
sterile
Formularz
gelatinous solid
okres trwałości
9 mo.
Właściwości
closure type screw cap with septum
ready-to-use
opakowanie
single packed of 6 bottles
metody
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
pojemność butelki
500 mL
bottle filling volume
400 mL
pH
5.6
Zastosowanie
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
molds
yeasts
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2