1.46393
Sabouraud Dextrose Agar
bottle capacity 250 mL, bottle filling volume 200 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, single packed of 6 bottles
Synonim(y):
SDA Butelka gotowa do użycia, SDA, Sabouraud Dextrose Agar (agar dekstrozowy Sabourauda), Sabouraud Dextrose (4%) Agar
About This Item
Polecane produkty
agency
EP 2.6.13
JP 4.05
USP 62
Poziom jakości
opis
For determination of the total count of yeasts and molds. Suitable for sterility testing
sterylność
sterile
Formularz
gelatinous solid (ready-to-use)
okres trwałości
9 mo.
Właściwości
closure type blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
opakowanie
single packed of 6 bottles
metody
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
pojemność butelki
250 mL
bottle filling volume
200 mL
pojemność
250 mL
pH
5.6
Zastosowanie
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
molds
yeasts
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2