1.46529
ICR-Swab
To detect contamination on surfaces in cleanrooms and isolators
Synonim(y):
Pożywka do trawienia soi i kazeiny z neutralizatorami, Tryptic Soy Broth z neutralizatorami, TSA
About This Item
Polecane produkty
agency
EP
JP
USP
Poziom jakości
sterylność
sterile; irradiated
Formularz
liquid
Właściwości
ready-to-use
opakowanie
pkg of 100 units
pH
7.3 ( in H2O)
7.3 (20 °C in H2O)
Zastosowanie
industrial hygiene (monitoring
)
pharmaceutical
surface monitoring
kompatybilność
stand alone
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
nonselective for
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Rozwiązania do monitorowania środowiska zapewniają niezawodność pomieszczeń czystych dzięki produktom do monitorowania mikrobiologicznego powietrza, gazów, powierzchni i personelu.