gęstość pary
<1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
3 mmHg
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
≤0.10 mg/L TOC
współczynnik refrakcji
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
gęstość
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
przydatność
suitable for (TOC analysis)
Zastosowanie
environmental
food and beverages
general analytical
ciąg SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Klucz InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?