132246
Roztwór wzorcowy TOC
traceable to SRM from NIST 5.00 mg/l TOC in H₂O
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
Poziom jakości
Formularz
solution
klasy chemiczne analitów
total organic carbon (TOC)
metody
photometry: suitable
pH
4-6 (20 °C in H2O)
gęstość
1 g/cm3
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
15-25°C
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1