70961
TOC standard
according to ISO/CEN EN1484, 100 mg/L±5 mg/L
Synonim(y):
Total Organic Carbon Reference Material
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
agency
according to ISO/CEN EN1484
jakość
stabilized
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
stężenie
100 mg/L±5 mg/L
metody
TOC: suitable
przydatność
in accordance for application
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
TOC standard may be used in the analysis of organic matter, which determines the water quality using ultraviolet-visible spectrophotometric technique.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?