Kluczowe dokumenty
94450
Supelco
TOC standard
according to ISO/CEN EN1484, 50 mg/L±2 mg/L
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
agency
according to ISO/CEN EN1484
jakość
stabilized
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
stężenie
50 mg/L±2 mg/L
metody
TOC: suitable
przydatność
in accordance for application
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Całkowity węgiel organiczny (TOC) jest miarą całkowitej ilości węgla w związku organicznym. Jest to krytyczny parametr do oceny jakości wody pod kątem możliwego zanieczyszczenia organicznego.
Zastosowanie
Ten standard analityczny jest przeznaczony do kalibracji i walidacji przyrządów analitycznych stosowanych do pomiaru całkowitego węgla organicznego (TOC) wody pitnej, wód gruntowych, wód powierzchniowych, wody morskiej i ścieków zgodnie z normą ISO/CEN EN1484.
Standard TOC może być stosowany jako standard kalibracji w analizie materii organicznej w próbkach wody przy użyciu techniki spektrofotometrii ultrafioletowo-widocznej.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Formation and Decay of Disinfection By-products in the Distribution System (2006)
Formation and Decay of Disinfection By-products in the Distribution System (2006)