Kluczowe dokumenty
1.17337
Millipore
Bulion GranuCult® plus m-TGE (zmodyfikowany ekstrakt Tryptone Glucose Meat)
nonselective for, suitable for microbiological culture
Synonim(y):
Bulion TGE
About This Item
Kod UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 500 g
metody
microbiological culture: suitable
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
nonselective for
Opis ogólny
GranuCult® plus m-TGE (zmodyfikowany ekstrakt mięsny z tryptonem i glukozą), znany również jako bulion TGE, to nieselektywne podłoże mikrobiologiczne. Pożywka jest kompatybilna z próbkami bez inhibitorów.
Trypton i ekstrakt mięsny obecne w preparacie stanowią źródło azotu i węgla oraz dostarczają niezbędnych składników odżywczych. Glukoza zawarta w podłożu zapewnia energię do wzrostu drobnoustrojów.
Zastosowanie
Bulion GranuCult® plus m-TGE (modified Tryptone Glucose Meat extract) jest stosowany do wykrywania całkowitej liczby mikroorganizmów heterotroficznych w wodzie, produktach mlecznych i innych produktach, takich jak piwo, woda butelkowana, cydr, napoje bezalkoholowe i próbki wina za pomocą techniki filtracji membranowej.
Jest również stosowany do wykrywania bakterii termofilnych w mleku i produktach mlecznych.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3