Kluczowe dokumenty
Z699209
Trypticase Soy Broth (TSB) Double strength, Bottled Broth
Synonim(y):
agar i bulion, bulion medialny, tryptykaza sojowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41111700
NACRES:
NB.79
opakowanie
bottle of 1 × 100 mL
producent / nazwa handlowa
Maine Mfg 10496708
Zastosowanie
food and beverages
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
TSB is a medium that will support the growth of a wide variety of microorganisms including aerobic, facultative, and anaerobic bacteria and fungi.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z699209-1EA4061832804569