Merck
55265
Millipore
Listeria Motility Medium
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
Agar ruchowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41171606
NACRES:
NA.85
agency
according to ISO 11290-1:2017
according to ISO 11290-2:2017
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
linia produktu
BioChemika
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 3.5 g/L
casein enzymic hydrolysate, 20.0 g/L
peptic digest of animal tissue, 6.1 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbe id | growth & motility: suitable
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.3±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
przydatność
nonselective for Listeria spp.
Zastosowanie
Listeria Motility Medium is a semisolid medium recommended by ISO Committee for testing motility of Listeria monocytogenes.
Uwaga dotycząca przygotowania
Zawiesić 29,6 grama w 1000 ml wody destylowanej. Podgrzać do wrzenia w celu całkowitego rozpuszczenia pożywki. Rozlać do probówek i sterylizować w autoklawie pod ciśnieniem 15 funtów (121°C) przez 15 minut. Pozostawić pożywkę do ostygnięcia w pozycji pionowej.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ji Sun Lee et al.
Virology, 529, 43-56 (2019-01-21)
The large GTPase dynamin 2 controls both endosomal fission and microtubule acetylation. Here we report that dynamin 2 alters microtubules and regulates the trafficking of human adenovirus type 37. Dynamin 2 knockdown by siRNA in infected cells resulted in accumulation