Kluczowe dokumenty
17119
Millipore
Aeromonas Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.74
sterylność
sterile
Poziom jakości
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Aeromonas spp.
Zastosowanie
An antibiotic supplement for the selective isolation of Aeromonas species.
Komponenty
Composition (per vial; sufficient for 500 mL medium)
Ampicillin 2.5 mg. Balanced with carbohydrates/buffer salts.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)